Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-Säulen
Artikelnummer. 10555995 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
15m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10555995
Marke: Thermo Scientific™ 260972230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-Säule ermöglicht die Analyse von Aminen im ppm-Bereich ohne Säulen-Priming.
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-Säule ermöglicht die Analyse von Aminen im ppm-Bereich ohne Säulen-Priming.
  • Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Die Glasoberfläche wurde chemisch geändert, um den Nachlauf aktiver basischer Verbindungen zu reduzieren
  • Ermöglicht auch die Analyse neutraler oder schwach saurer Verbindungen (z. B. Phenole) und Verbindungen mit wasserstoffbindungsanfälligen Sauerstoffgruppen
  • Geringes Säulenbluten bei maximaler Betriebstemperatur
Empfohlen für:
  • Amine und andere basische Verbindungen, einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine, Ethanolamine
  • Stickstoffhaltige Heterocyclide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 300/315 °C
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-5 MS Amine
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für die Analyse von Aminen und anderen basischen Verbindungen, einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine und Ethanolamine, GC/MS für stickstoffhaltige Heterocyclen
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Niedrige Polarität
Beschreibung Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.