Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-Säulen
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-Säule ermöglicht die Analyse von Aminen im ppm-Bereich ohne Säulen-Priming.
Marke: Thermo Scientific™ 26097-2840
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC-Säule ermöglicht die Analyse von Aminen im ppm-Bereich ohne Säulen-Priming.
- Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Die Glasoberfläche wurde chemisch geändert, um den Nachlauf aktiver basischer Verbindungen zu reduzieren
- Ermöglicht auch die Analyse neutraler oder schwach saurer Verbindungen (z. B. Phenole) und Verbindungen mit wasserstoffbindungsanfälligen Sauerstoffgruppen
- Geringes Säulenbluten bei maximaler Betriebstemperatur
Empfohlen für:
- Amine und andere basische Verbindungen, einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine, Ethanolamine
- Stickstoffhaltige Heterocyclide
Spezifikation
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
300/315 °C | |
1 μm | |
Niedrige Polarität |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 MS Amine | |
GC/MS für die Analyse von Aminen und anderen basischen Verbindungen, einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine und Ethanolamine, GC/MS für stickstoffhaltige Heterocyclen | |
15 m | |
Dicke 1 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 15 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.