Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen sind mit einem breiten Temperaturbereich bis 400 °C optimal für Hochtemperatur-GC-Anwendungen geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 26095-1430
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen sind mit einem breiten Temperaturbereich bis 400 °C optimal für Hochtemperatur-GC-Anwendungen geeignet.
- Geringe Polarität, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten und bessere Trägheit als vergleichbare Hochtemperatursäulen
- Das spezielle Silika-Design verlängert die Säulenlebensdauer um bis zu 40 %
- Ähnlich Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Empfohlen für:
- Phenole
- Lösungsmittelrückstände
- Drogen
- Schwerflüchtige Verbindungen
- Pestizide
- PCBs
- Lösungsmittelverunreinigungen
Spezifikation
380/400 °C | |
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 HT | |
GC/MS für Phenole, halbflüchtige Verbindungen und PCBs, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Lösungsmittelreste, Lösungsmittel und Lösungsmittelverunreinigungen | |
30 m | |
Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 30 m |
0,32 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0,25 μm | |
Niedrige Polarität |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.