Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen
Artikelnummer. 10669105 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 µm
0,25 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10669105
Marke: Thermo Scientific™ 260950360
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen sind mit einem breiten Temperaturbereich bis 400 °C optimal für Hochtemperatur-GC-Anwendungen geeignet.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen sind mit einem breiten Temperaturbereich bis 400 °C optimal für Hochtemperatur-GC-Anwendungen geeignet.
  • Geringe Polarität, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Geringes Säulenbluten und bessere Trägheit als vergleichbare Hochtemperatursäulen
  • Das spezielle Silika-Design verlängert die Säulenlebensdauer um bis zu 40 %
  • Ähnlich Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Empfohlen für:
  • Phenole
  • Lösungsmittelrückstände
  • Drogen
  • Schwerflüchtige Verbindungen
  • Pestizide
  • PCBs
  • Lösungsmittelverunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 380/400 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-5 HT
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für Phenole, halbflüchtige Verbindungen und PCBs, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Lösungsmittelreste, Lösungsmittel und Lösungsmittelverunreinigungen
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 15 m
Polarität Niedrige Polarität
Beschreibung Dicke 0,1 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 15 m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.