Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-Säulen sind mit einem breiten Temperaturbereich bis 400 °C optimal für Hochtemperatur-GC-Anwendungen geeignet.
- Geringe Polarität, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten und bessere Trägheit als vergleichbare Hochtemperatursäulen
- Das spezielle Silika-Design verlängert die Säulenlebensdauer um bis zu 40 %
- Ähnlich Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Empfohlen für:
- Phenole
- Lösungsmittelrückstände
- Drogen
- Schwerflüchtige Verbindungen
- Pestizide
- PCBs
- Lösungsmittelverunreinigungen
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 380/400 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-5 HT |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für Phenole, halbflüchtige Verbindungen und PCBs, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Lösungsmittelreste, Lösungsmittel und Lösungsmittelverunreinigungen |
| Filmdicke | 0,1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Niedrige Polarität |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.