Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC-Säulen
Diese Säulen bieten einen höheren Phenylgehalt mit hilfreichen Änderungen der Elutionsreihenfolge und der Retentionszeit.
Marke: Thermo Scientific™ 26094-2110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS-Säulen bieten einen höheren Phenylgehalt mit hilfreichen Änderungen der Elutionsreihenfolge und der Retentionszeit.
- Phase mittlerer Polarität, 35 % Diphenyl/65 % Dimethyl-Polysiloxan
- Entsprechend USP G42-Phase
- Organochlor-Pestizide und Herbizide
- Arzneimittel
- PCB-Kongener
- Aroclor-Gemische
- Sterole
- Harzsäuren
- Phthalatester
Spezifikation
0.25 mm | |
0,25 mm | |
300/320 °C | |
0,5 μm | |
Mittelpolar |
G42 | |
TraceGOLD™ TG-35 MS | |
GC/MS, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters | |
15m | |
0.5um Dicke ; 0,25 mm ID ; 15m Länge |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.