Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE CG-Säulen verwenden eine chemisch veränderte Kapillaroberfläche für reduziertes Nachlaufen ohne die Notwendigkeit von Säulen-Priming bei der Analyse von Aminen und anderen basischen Verbindungen.
- Phase mittlerer Polarität, 35 % Diphenyl / 65 % Dimethyl-Polysiloxan
- Entwickelt zur Analyse aktiver basischer Verbindungen ohne Derivatisierung
- Ermöglicht auch die Analyse von neutralen Verbindungen und adsorptiven Verbindungen mit wasserstoffbindungsanfälligen Sauerstoffgruppen
- Geringes Säulenbluten bei maximaler Betriebstemperatur
Empfohlen für:
- Amine einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine und Ethanolamine
- Stickstoffhaltige Heterocyclide
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 220 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-35 MS Amine |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für Amine einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine und Ethanolamine, GC/MS für stickstoffhaltige Heterocyclen |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | Dicke 1 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.