Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC-Säulen
Artikelnummer. 10381285 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
15m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10381285
Marke: Thermo Scientific™ 260922110
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nutzt eine chemisch veränderte Schlauchoberfläche, um Nachlauf zu reduzieren, und macht Säulen-Priming bei der Analyse von Aminen und anderen basischen Verbindungen überflüssig.
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE CG-Säulen verwenden eine chemisch veränderte Kapillaroberfläche für reduziertes Nachlaufen ohne die Notwendigkeit von Säulen-Priming bei der Analyse von Aminen und anderen basischen Verbindungen.
  • Phase mittlerer Polarität, 35 % Diphenyl / 65 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Entwickelt zur Analyse aktiver basischer Verbindungen ohne Derivatisierung
  • Ermöglicht auch die Analyse von neutralen Verbindungen und adsorptiven Verbindungen mit wasserstoffbindungsanfälligen Sauerstoffgruppen
  • Geringes Säulenbluten bei maximaler Betriebstemperatur
Empfohlen für:
  • Amine einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine und Ethanolamine
  • Stickstoffhaltige Heterocyclide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 220 °C
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-35 MS Amine
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 15m
Polarität Mittelpolar
Beschreibung 0.5um Dicke ; 0,25 mm ID ; 15m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.