Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS GC-Säulen
Erzielen Sie mit diesen Säulen eine höhere thermische Stabilität und Effizienz.
Marke: Thermo Scientific™ 26083-1310
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Erzielen Sie eine höhere thermische Stabilität und eine höhere Effizienz durch den Einsatz von Thermo ScientificTM TraceGOLD TG-225MS GC-Säulen.
- Polare Phase, 50 % Cyanopropylmethyl/50 % Phenylmethyl-Polysiloxan
- Innovativer Deaktivierungsprozess für Siloxan reduziert Tailing und verbessert die Effektivität gegenüber vergleichbaren Säulen
- Entsprechend USP G7- und G19-Phasen
- FAMEs
- Kohlenhydrate
- Sterole
- Geschmacksstoffe
Spezifikation
0.32 mm | |
0.32mm | |
220/240 °C | |
0,25 μm | |
Polar |
G7 , G19 | |
TraceGOLD™ TG-225 MS | |
GC/MS, GC/MS for Carbohydrates, GC/MS for Sterols, GC/MS for Flavor Compounds | |
15m | |
0.25um Dicke ; 0,32 mm ID ; 15m Länge |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.