Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS GC-Säulen
Erzielen Sie mit diesen Säulen eine höhere thermische Stabilität und Effizienz.
Marke: Thermo Scientific™ 26083-2350
Beschreibung
Erzielen Sie eine höhere thermische Stabilität und eine höhere Effizienz durch den Einsatz von Thermo ScientificTM TraceGOLD TG-225MS GC-Säulen.
Für hervorragendes Leistungsverhalten- Polare Phase, 50 % Cyanopropylmethyl/50 % Phenylmethyl-Polysiloxan
- Innovativer Deaktivierungsprozess für Siloxan reduziert den Nachlauf und verbessert die Effektivität gegenüber vergleichbaren Säulen
- Entsprechend USP G7- und G19-Phasen
Anwendungen:
- Fettsäuremethylester (FAMEs)
- Kohlenhydrate
- Sterole
- Aromatische Verbindungen
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
- Diese gering-blutende, stabile Säule führt zu konsistenten Ergebnissen, und das geringe Grundlinienrauschen ermöglicht bessere Nachweisgrenzen bei verbesserter Auflösung von gering dosierter Analyten.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
- Alditolacetate (Zucker)
- FAMEs
- Alternative Anwendungen:
- Ketone
- Ähnlich:
- Rtx™-225
- DB-225
- HP-225
- SPB™-225
Spezifikation
220/240 °C | |
0,25 mm | |
G7, G19 | |
0,5 μm | |
Polar |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-225 MS | |
GC/MS für FAMEs, GC/MS für Kohlenhydrate, GC/MS für Sterole, GC/MS für Aromaverbindungen | |
60 m | |
Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 60 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.