Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10743117 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10743117
Marke: Thermo Scientific™ 260842970
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lösen Sie mit einer GC-Säule mit geringem Säulenbluten und einer herausragenden inerten Phase Verbindungen auf, die mit Phenyl- und Cyano-Phasen nicht aufgelöst werden können.
Lösen Sie mit der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säule Verbindungen, die mit Phenyl- und Cyano-Phasen nicht gelöst werden können. Die TraceGOLD TG-200MS Säule hat eine außergewöhnlich inerte Phase mit einer Selektivität und Elutionsreihenfolge, die für schwierige Trennungen optimiert ist.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Polare Phase, Festphase aus Trifluoropropylmethyl-Polysiloxan löst Verbindungen auf, die Phenyl- und Cyano-Phasen nicht auflösen können
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität und geringes Säulenbluten
  • Geeignet für den Einsatz in empfindlichen Detektoren, einschließlich elektrochemischen Detektoren, Stickstoff-Phosphor-Detektoren und Massenspektrometern
  • Geeignet für die Verwendung als GC-Bestätigungssäule
Anwendungen:
  • Lösungsmittel
  • Fluorkohlenwasserstoffe
  • Alkohole und Ketone
  • Silane
  • Glykole
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
  • Diese stabile Säule mit geringem Säulenbluten führt zu konsistenten Ergebnissen, und das geringe Basislinienrauschen ermöglicht bessere Nachweisgrenzen bei verbesserter Auflösung von Low-Level-Analyten.
  • Dank des minimierten Säulenblutens verlängert sich die Säulenlebensdauer, was zu einer höheren Produktivität führt.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
  • Lösungsmittel
  • Fluorkohlenwasserstoffe
  • Alkohole und Ketone
  • Silane
  • Glykole
  • Alternative Anwendungen:
  • Herbizide
  • Organochlorpestizide
  • Phenole
  • Ähnlich:
  • Rtx™-200MS
  • DB-200
  • DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 320/340 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-200 MS
USP-Typ G6
Zur Verwendung mit (Anwendung) ECD, NPD und GC/MS für Lösungsmittel, ECD, NPD und GC/MS für Fluorkohlenwasserstoffe, ECD, NPD und GC/MS für Alkohole und Ketone, ECD, NPD und GC/MS für Silane, ECD, NPD und GC/MS für Glykole
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Mittelpolar
Beschreibung Dicke 1 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 30 m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.