Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10628525 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10628525
Marke: Thermo Scientific™ 260842230
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lösen Sie mit einer GC-Säule mit geringem Säulenbluten und einer herausragenden inerten Phase Verbindungen auf, die mit Phenyl- und Cyano-Phasen nicht aufgelöst werden können.
Lösen Sie mit der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säule Verbindungen, die mit Phenyl- und Cyano-Phasen nicht gelöst werden können. Die TraceGOLD TG-200MS Säule hat eine außergewöhnlich inerte Phase mit einer Selektivität und Elutionsreihenfolge, die für schwierige Trennungen optimiert ist.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Polare Phase, Festphase aus Trifluoropropylmethyl-Polysiloxan löst Verbindungen auf, die Phenyl- und Cyano-Phasen nicht auflösen können
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität und geringes Säulenbluten
  • Geeignet für den Einsatz in empfindlichen Detektoren, einschließlich elektrochemischen Detektoren, Stickstoff-Phosphor-Detektoren und Massenspektrometern
  • Geeignet für die Verwendung als GC-Bestätigungssäule
Anwendungen:
  • Lösungsmittel
  • Fluorkohlenwasserstoffe
  • Alkohole und Ketone
  • Silane
  • Glykole
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
  • Diese stabile Säule mit geringem Säulenbluten führt zu konsistenten Ergebnissen, und das geringe Basislinienrauschen ermöglicht bessere Nachweisgrenzen bei verbesserter Auflösung von Low-Level-Analyten.
  • Dank des minimierten Säulenblutens verlängert sich die Säulenlebensdauer, was zu einer höheren Produktivität führt.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
  • Lösungsmittel
  • Fluorkohlenwasserstoffe
  • Alkohole und Ketone
  • Silane
  • Glykole
  • Alternative Anwendungen:
  • Herbizide
  • Organochlorpestizide
  • Phenole
  • Ähnlich:
  • Rtx™-200MS
  • DB-200
  • DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 320/340 °C
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-200 MS
USP-Typ G6
Zur Verwendung mit (Anwendung) ECD, NPD und GC/MS für Lösungsmittel, ECD, NPD und GC/MS für Fluorkohlenwasserstoffe, ECD, NPD und GC/MS für Alkohole und Ketone, ECD, NPD und GC/MS für Silane, ECD, NPD und GC/MS für Glykole
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Mittelpolar
Beschreibung Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.