Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säulen
Lösen Sie mit einer GC-Säule mit geringem Säulenbluten und einer herausragenden inerten Phase Verbindungen auf, die mit Phenyl- und Cyano-Phasen nicht aufgelöst werden können.
Marke: Thermo Scientific™ 26084-2240
Beschreibung
Lösen Sie mit der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säule Verbindungen, die mit Phenyl- und Cyano-Phasen nicht gelöst werden können. Die TraceGOLD TG-200MS Säule hat eine außergewöhnlich inerte Phase mit einer Selektivität und Elutionsreihenfolge, die für schwierige Trennungen optimiert ist.
Für hervorragendes Leistungsverhalten- Polare Phase, Festphase aus Trifluoropropylmethyl-Polysiloxan löst Verbindungen auf, die Phenyl- und Cyano-Phasen nicht auflösen können
- Außergewöhnliche thermische Stabilität und geringes Säulenbluten
- Geeignet für den Einsatz in empfindlichen Detektoren, einschließlich elektrochemischen Detektoren, Stickstoff-Phosphor-Detektoren und Massenspektrometern
- Geeignet für die Verwendung als GC-Bestätigungssäule
- Lösungsmittel
- Fluorkohlenwasserstoffe
- Alkohole und Ketone
- Silane
- Glykole
- Diese stabile Säule mit geringem Säulenbluten führt zu konsistenten Ergebnissen, und das geringe Basislinienrauschen ermöglicht bessere Nachweisgrenzen bei verbesserter Auflösung von Low-Level-Analyten.
- Dank des minimierten Säulenblutens verlängert sich die Säulenlebensdauer, was zu einer höheren Produktivität führt.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
- Lösungsmittel
- Fluorkohlenwasserstoffe
- Alkohole und Ketone
- Silane
- Glykole
- Alternative Anwendungen:
- Herbizide
- Organochlorpestizide
- Phenole
- Ähnlich:
- Rtx™-200MS
- DB-200
- DB-210
Spezifikation
320/340 °C | |
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-200 MS | |
ECD, NPD und GC/MS für Lösungsmittel, ECD, NPD und GC/MS für Fluorkohlenwasserstoffe, ECD, NPD und GC/MS für Alkohole und Ketone, ECD, NPD und GC/MS für Silane, ECD, NPD und GC/MS für Glykole | |
30 m | |
Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 30 m |
0,32 mm | |
TraceGOLD | |
G6 | |
0,5 μm | |
Mittelpolar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.