Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC-Säule
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-Säule hat eine außergewöhnlich inerte Phase mit Selektivität und Elutionsreihenfolge, die für schwierige Trennungen optimiert ist.
829.00 € - 1378.95 €
Spezifikation
Filmdicke | 1 µm |
---|---|
Stationäre Phase | TraceGold TG-200MS |
USP-Typ | Gehäuse G6 |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15820900
|
Thermo Scientific™
26084-2980 |
0.53 mm | 30 m |
829.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15547791
|
Thermo Scientific™
26084-3080 |
0.25 mm | 60 m |
1378.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Phase aus Trifluoropropylmethyl-Polysiloxan löst Verbindungen auf, die Phenyl- und Cyano-Phasen nicht auflösen können
- Außergewöhnliche thermische Stabilität und geringes Säulenbluten
- Geeignet für die Verwendung mit empfindlichen Detektoren wie ECD, NPD und MS
- Geeignet für die Verwendung als GC-Bestätigungssäule
Spezifikation
1 µm | |
TraceGold TG-200MS | |
Gehäuse G6 |