Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS Guard GC-Säulen mit SafeGuard
Artikelnummer. 11810463 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,53 mm
0.53 mm
Partikelgröße:
0,25 μm
1 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11810463
Marke: Thermo Scientific™ 260992985
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verlängerte Säulenlebensdauer durch in der GC-Säule integrierten Schutz.
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen mit SafeGuard verfügen über einen internen Schutz, der die Lebensdauer der Analysesäule erhöht.
Für hervorragendes Leistungsverhalten:
  • Gleiche Leistungsdaten wie die unpolare TraceGOLD TG-1MS GC-Säule
  • Kürzen der Säule im Rahmen der Routinewartung ohne Auswirkungen auf das Leistungsverhalten
Anwendungen:
  • Kohlenwasserstoffe
  • Polychlorierte Biphenyle (PCBs)
  • Drogen
  • Organische Treibstoffverbindungen (GROs)
  • Raffineriegase
  • Ätherische Öle
  • Pestizide
Die leistungsstarke Säule zeichnet sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe Trägheit aus:
  • Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Dank des minimierten Säulenblutens können die planmäßigen Wartungsintervalle und die Lebensdauer der Analysesäule verlängert werden, was zu einer gesteigerten Produktivität führt.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peakform und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
  • Kohlenwasserstoffe
  • GROs
  • Drogen
  • PCBs
Alternative Anwendungen:
  • Chlorierte Aromaten
  • Organochlorpestizide
  • Organophosphorpestizide
  • Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs)
  • Paraffine
  • Polywachs
  • Pyrethroide
  • Halbflüchtige Substanzen
  • Xylole
Ähnlich:
  • RXI™-1 ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen)
Durchmesser (metrisch) 0.53 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-1 MS
USP-Typ Gehäuse G2
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität
Partikelgröße 1 μm
Temperaturbereich -60 bis +330/350 °C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Nichtpolar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.