Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10065784 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
40 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 µm
0,18 µm
0,25 μm
0,33 µm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10065784
Marke: Thermo Scientific™ 260993080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse. Mit ihrem optimalen Rauschabstand sowie der exzellenten Empfindlichkeit und MS-Integrität ist die unpolare GC-Säule die ideale Wahl.
Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse. Mit ihrem optimalen Rauschabstand sowie der exzellenten Empfindlichkeit und MS-Integrität ist die unpolare Thermo ScientificTM TraceGOLD TG-1MS GC-Säule die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.
Für hervorragendes Leistungsverhalten:
  • Unpolar, 100 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Entsprechend USP G2
  • Außergewöhnlich geringes Säulenbluten
  • Anwendungen:
  • Kohlenwasserstoffe
  • Polychlorierte Biphenyle (PCBs)
  • Drogen
  • Organische Treibstoffverbindungen (GROs)
  • Raffineriegase
  • Ätherische Öle
  • Pestizide
Die leistungsstarke Säule zeichnet sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe Trägheit aus:
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Dank des minimierten Säulenblutens verlängert sich die Säulenlebensdauer, was zu einer höheren Produktivität führt.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert im Laufe der Zeit die Reproduzierbarkeit der stationären Phase. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peakform und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
  • Kohlenwasserstoffe
  • GROs
  • Drogen
  • PCBs
Alternative Anwendungen:
  • Chlorierte Aromaten
  • Organochlorpestizide
  • Organophosphorhaltige Pestizide
  • Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs)
  • Paraffine
  • Polywachs
  • Pyrethroide
  • Halbflüchtige Verbindungen
  • Xylole
  • Ähnlich:
  • Rxi™-1ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • VF-1MS
  • CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 330/350 °C für Standardsäulen; 430 °C für Metallsäulen
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-1 MS
USP-Typ G2
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelverunreinigungen, PCB-Kongenere und Aroclor-Mischungen, GC/MS für die simulierte Destillation, Drogen, Erdgasodorantien, ätherische Öle und Pestizide
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 60 m
Polarität Nichtpolar
Beschreibung Dicke 1 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 60 m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.