Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse. Mit ihrem optimalen Rauschabstand sowie der exzellenten Empfindlichkeit und MS-Integrität ist die unpolare Thermo ScientificTM TraceGOLD TG-1MS GC-Säule die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Unpolar, 100 % Dimethyl-Polysiloxan
- Entsprechend USP G2
- Außerordentlich geringes Säulenbluten
- Anwendungen:
- Kohlenwasserstoffe
- Polychlorierte Biphenyle (PCBs)
- Drogen
- Organische Treibstoffverbindungen (GROs)
- Raffineriegase
- Ätherische Öle
- Pestizide
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Dank des minimierten Säulenblutens verlängert sich die Säulenlebensdauer, was zu einer höheren Produktivität führt.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peakform und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
- Kohlenwasserstoffe
- GROs
- Drogen
- PCBs
- Chlorierte Aromaten
- Organochlorpestizide
- Organische Phosphorpestizide
- Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs)
- Paraffine
- Polywachs
- Pyrethroide
- Schwerflüchtige Verbindungen
- Xylole
- Ähnlich:
- RXI™-1 ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 330/350 °C für Standardsäulen; 430 °C für Metallsäulen |
| Durchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| USP-Typ | G2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelverunreinigungen, PCB-Kongenere und Aroclor-Mischungen, GC/MS für die simulierte Destillation, Drogen, Erdgasodorantien, ätherische Öle und Pestizide |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Nichtpolar |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.