Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC-Säulen
Mit dieser gering blutenden und äußerst inerten GC-Säule optimieren Sie Trennungen bei der Analyse umweltwirksamer Stoffe.
Marke: Thermo Scientific™ 26072-1430
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Description
Optimieren Sie Trennungen bei der Analyse umweltwirksamer Stoffe mit der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC-Säule. Die Säule zeichnet sich durch hohe Stabilität und Leistungsfähigkeit aus und ist die ideale Lösung für die Trennung umweltwirksamer Stoffe wie polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK). Die Säule ist äußerst inert und gewährleistet so eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
- Phase mittlerer Polarität, ähnlich 50 % Phenylmethylpolysiloxan
- Hohe thermische Stabilität — maximale Temperaturen bis 340 bis 360 °C
Anwendungen
- PAKs
- Pestizide und Herbizide
- Phthalatester
- Triglyceride
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
- Eine stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
Empfohlen für:
- Herbizide
- PAKs
- Pestizide
- Phthalatester
Alternative Anwendungen
- Triglyceride
- Ketone
- Nitroaromaten
- Pflanzensterole
- Pyrethroide
Ähnlich:
- DB-17ms
- VF-17ms
- CP-Sil 24 CB
- ZB-50
- BPX-50
Spécification
Gehäuse G3 | |
TraceGOLD | |
GC/MS für PAKs, GC/MS für Pestizide und Herbizide, GC/MS für Phthalatester, GC/MS für Triglyceride | |
0.32 mm |
0,25 μm | |
340/360 °C | |
30 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.