Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-Säulen
Verwenden Sie diese Säulen für GCMS-Anwendungen, die mehr Polarität als eine 5 %-Phenylsäule erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 26089-3340
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10774837
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-Säulen eignen sich insbesondere für GCMS-Anwendungen, die mehr Polarität erfordern, als eine 5 %-Phenylsäule.
  • Phase mittlerer Polarität aus 50 % Diphenyl/50 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Ideal für bestätigende Analysen
  • Exzellente Trägheit für aktive Verbindungen z. B. Pestizide
  • Aufgrund des sehr geringen Säulenbluten ideal für Analyse durch GCMS geeignet
Restek Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
  • Pestizide und Herbizide
  • Harzsäuren
  • Phthalatester
  • Triglyceride
  • Sterole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300/320 °C
0.53 mm
G43
1.5μm
Mittelpolar
0.53mm
TraceGOLD™ TG-17 MS
GC/MS, GC/MS for Rosin Acids, GC/MS for Phthalate Esters, GC/MS for Triglycerides, GC/MS for Sterols
15m
1.5um Dicke ; 0,53 mm ID ; 15m Länge
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-Säulen > 1,5 μm Schichtdicke; 0,53 mm ID; 15 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.