Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-Säulen eignen sich insbesondere für GCMS-Anwendungen, die mehr Polarität erfordern, als eine 5 %-Phenylsäule.
- Phase mittlerer Polarität aus 50 % Diphenyl/50 % Dimethyl-Polysiloxan
- Ideal für bestätigende Analysen
- Exzellente Trägheit für aktive Verbindungen z. B. Pestizide
- Aufgrund des sehr geringen Säulenbluten ideal für Analyse durch GCMS geeignet
- Pestizide und Herbizide
- Harzsäuren
- Phthalatester
- Triglyceride
- Sterole
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 300/320 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-17 MS |
| USP-Typ | G43 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für Pestizide und Herbizide, GC/MS für Rosinsäuren, GC/MS für Phthalatester, GC/MS für Triglyceride, GC/MS für Sterole |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.