Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen verfügen über eine Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und über eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
- Phase mittlerer Polarität, (14 % Cyanopropylphenyl, 86 % Dimethylpolysiloxan)
- Bewährte Säule mit langfristiger Reproduzierbarkeit, säulenübergreifender Konsistenz und geringem Säulenbluten
- Optimal zur bestätigenden Analyse
- Entsprechend USP G46-Phase
- Ähnlich: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
Alkohole
Pestizide
Sauerstoffverbindungen
PCB-Kongenere
Aroclor-Gemische
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 260/280 °C. |
| Durchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| USP-Typ | G46 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für Alkohole, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Oxygenate, GC/MS für PCB-Kongenere, GC/MS für Aroclor-Gemische |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.