Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10555815 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
15m
30 m
30m
60 m
60m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 um
1,5 µm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10555815
Marke: Thermo Scientific™ 260903080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einer Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen verfügen über eine Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und über eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
  • Phase mittlerer Polarität, (14 % Cyanopropylphenyl, 86 % Dimethylpolysiloxan)
  • Bewährte Säule mit langfristiger Reproduzierbarkeit, säulenübergreifender Konsistenz und geringem Säulenbluten
  • Optimal zur bestätigenden Analyse
  • Entsprechend USP G46-Phase
  • Ähnlich: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
Alkohole
Pestizide
Sauerstoffverbindungen
PCB-Kongenere
Aroclor-Gemische
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 260/280 °C.
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-1701 MS
USP-Typ G46
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCB-Kongener-Analysen, GC/MS für Pestizide, GC/MS für Oxygenate, GC/MS für PCB-Kongenere, GC/MS für Aroclor-Gemische
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 60 m
Polarität Mittelpolar
Beschreibung Dicke 1 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 60 m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.