Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Mit einer Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
Marke: Thermo Scientific™ 26090-3340
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen verfügen über eine Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und über eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
- Phase mittlerer Polarität, 14 % Cyanopropylphenyl, 86 % Dimethyl-Polysiloxan)
- Bewährte Säule mit langfristiger Reproduzierbarkeit, säulenübergreifender Konsistenz und geringem Säulenbluten
- Optimal zur bestätigenden Analyse
- Entsprechend USP G46-Phase
- Alkohole
- Pestizide
- Sauerstoffverbindungen
- PCB-Kongener
- Aroclor-Gemische
Spezifikation
0.53 mm | |
0.53mm | |
260/280 °C. | |
1,5 um | |
Mittelpolar |
G46 | |
TraceGOLD™ TG-1701 MS | |
GC/MS, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Oxygenates, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes | |
15m | |
1.5umthickness ; 0,53 mm ID ; 15m Länge |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.