Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen verfügen über eine Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und über eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
- Phase mittlerer Polarität, 14 % Cyanopropylphenyl, 86 % Dimethyl-Polysiloxan)
- Bewährte Säule mit langfristiger Reproduzierbarkeit, säulenübergreifender Konsistenz und geringem Säulenbluten
- Optimal zur bestätigenden Analyse
- Entsprechend USP G46-Phase
- Alkohole
- Pestizide
- Sauerstoffverbindungen
- PCB-Kongener
- Aroclor-Gemische
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 260/280 °C. |
| Durchmesser (metrisch) | 0.32mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| USP-Typ | G46 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Oxygenates, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes |
| Filmdicke | 1,5 um |
| Länge (metrisch) | 30m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | 1.5umthickness ; 0,32 mm ID ; 30m Länge |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.