Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen
Bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst mit empfindlichen Detektoren wie ECD und MS.
Marke:  Thermo Scientific™ 26091-2130
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10499244
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst bei empfindlichen Detektoren wie ECDs und MS.
  • Gering bis mäßig polare Phase, 6 % Cyanopropylphenyl/94 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Lange Lebensdauer
  • Exzellente Trägheit
  • Entsprechend USP G43-Phase
Restek Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
  • Alkohole
  • Flüchtige organische Verbindungen
  • Sauerstoffverbindungen
  • Lösungsmittelrückstände
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260/280 °C.
0.53 mm
G43
0,5 μm
Mittelpolar
0.53mm
TraceGOLD™ TG-1301 MS
ECD, MS, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents
15m
0.5um Dicke ; 0,53 mm ID ; 15m Länge
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen > 0.5μm film thickness; 0.53mm ID; 15m length
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.