Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10075984 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
105m
15m
15 m
30 m
30m
30 m
60 m
75m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,4 µm
1,5 µm
1.5μm
1,8 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10075984
Marke: Thermo Scientific™ 260912850
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst mit empfindlichen Detektoren wie ECD und MS.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst bei empfindlichen Detektoren wie ECDs und MS.
  • Gering bis mäßig polare Phase, 6 % Cyanopropylphenyl/94 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Lange Lebensdauer
  • Exzellente Trägheit
  • Entsprechend USP G43-Phase
Restek Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
  • Alkohole
  • Flüchtige organische Verbindungen
  • Sauerstoffverbindungen
  • Lösungsmittelrückstände
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 260/280 °C.
Durchmesser (metrisch) 0.32mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-1301 MS
USP-Typ G43
Zur Verwendung mit (Anwendung) ECD, MS, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 15m
Polarität Mittelpolar
Beschreibung 1um Dicke ; 0,32 mm ID ; 15m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.