Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Thermometer für Kühl-/Tiefkühlgeräte mit WLAN-Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung
Artikelnummer. 15621904 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
1 Flasche & 1 Bullet™ Sonde
2 Bullet™ Sonden
2 Edelstahlsonden
2 Flaschen (patentiert)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15621904
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Zwei Sonden, Kurzanleitung, Batterien, Magnete, Velcro, Wandhalterung und Traceable™-Bescheinigung
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kritische Umgebungen über ein Smartphone, Tablet oder einen PC zu überwachen.
Über die TraceableLIVE™-App oder den Besuch von Traceabelive.com in einem beliebigen Browser kann der Anwender die aktuellen Temperaturen anzeigen, Alarmparameter steuern, den Verlauf der Datenprotokolle und Berichte anzeigen und generieren und anderen Teammitgliedern jederzeit Zugriff auf alle TraceableLIVE™-Geräte gewähren.
Merkmale:
  • Temperaturüberwachung und mehr lokal oder per Fernzugriff auf das vorhandene WLAN
  • Warnungen: Temperaturalarm, Verbindungsunterbrechung, schwache Batterie
  • Cloud-basierte Datenschnittstelle  ohne lokale Software; Datentransparenz über Web, Android, Apple iOS
  • Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine SSL-verschlüsselte SICHERE Verbindung
  • Empfang mobiler PUSH-/E-MAIL-/TEXT-Benachrichtigungen
  • Uneingeschränkte Skalierbarkeit durch den Einsatz von TraceableLIVE™ in einzelnen Labors oder ganzen Netzwerken
  • NIST-rückverfolgbare Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung
Hinweis:  TraceableLIVE™-Abonnement erforderlich, ab $8.99/Monat pro Gerät.
Zertifizierungen
Inkl. Genauigkeitszertifikat eines Kalibrierlabors (zertifiziert nach ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) und A2LA-akkreditiert) als Beleg der Rückführbarkeit der Messungen zu den SI-Einheiten über NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI).
Spezifikation
Typ WLAN-Thermometer mit Datenprotokollierung für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
Displaytyp Digital
Kalibrierung Mehrpunkt-Temperaturkalibrierung
Alarmtypen Push-Benachrichtigung über Mobilgeräte, E-Mail, SMS
Software Type Web, Android, Apple IOS
Beschreibung 1 Flasche & 1 Bullet™ Sonde
Enthält 1 Bottle and 1 Bullet™ Probe, Quick Start Guide, Batteries, Magnets, Velcro, Wall Mount, and Traceable™ Certificate
Schnittstelle Cloud-basierte Datenschnittstelle
Genauigkeit (Temperatur) ±0,25°C zwischen -40 und 60°C, andernfalls ±0,50°C
Temperaturauflösung 0,01°
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +60°C