Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Hi-Temp-Datenprotokollierungsthermometer mit Fernbenachrichtigung
Artikelnummer. 16308741 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Arten von Sensoren:
1 Platinum RTD-Sensor, Sonde aus Edelstahl 316
2 Platinum RTD-Sensoren, Sonden aus Edelstahl 316
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16308741
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
TraceableLIVE-Abonnement erforderlich
Jetzt mit KOSTENLOSEM TraceableLIVE Abonnementplan (für einen Anwender)!
Eine einfache, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, um kontrollierte Umgebungen zu überwachen, egal wo Sie sind. Mit TraceableLIVE™ sind Sie immer über Ihr Smartphone, Tablet oder PC mit Ihrem Labor verbunden. Mit der TraceableLIVE™ App oder über Traceablelive.com in einem beliebigen Browser können Sie Ihre aktuellen Umgebungsbedingungen anzeigen lassen, Alarmparameter steuern, Ihren Datenprotokollierungsverlauf aufrufen, Berichte anzeigen und erstellen oder anderen Teammitgliedern Zugriff auf die Daten gewähren und vieles mehr.
  • Ideal für Umgebungen mit hohen Temperaturen bis zu 300 °C (572 °F)
  • Metallkabel kann in Öfen und Inkubatoren gelegt werden
  • Warnungen: Temperaturalarm, Verbindungsunterbrechung, schwache Batterie
  • Verbindung zu vorhandenem Wi-Fi herstellen
  • Cloud-basierte Anwendungen—keine Software erforderlich
  • Empfang von mobilen Push-/E-Mail-/Text-Benachrichtigungen
  • Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine SSL-verschlüsselte sichere Verbindung
  • Temperaturkalibrierung an mehreren zugelassenen Punkten (0 °C, 100 °C, 200 ° C und 290 °C)—, die auf NIST rückführbar ist
Spezifikation
Typ Temperatur-Datenlogger
Displaytyp Digital
Datenspeicher Unbegrenzt auf Traceablive.com
Kalibrierung Kalibriert bei 0, 100, 200 und 290°C
Alarmtypen Temperaturalarm, Verbindungsunterbrechung, schwache Batterie, Visual
Software Type TraceableLIVE
Akkutyp AAA-Alkaline
Akkulaufzeit 6 Monate
Zertifizierung/Konformität NIST, ISO 17025, A2LA
Arten von Sensoren 2 Platinum RTD-Sensoren, Sonden aus Edelstahl 316
Genauigkeit (Temperatur) ± 0.25°C
Temperaturauflösung 0,01°
Temperaturbereich (metrisch) 0,00°C bis 300,00°C
Versandgewicht (angloamerikanisch) 0,3 lbs.