Learn More
Fisherbrand™ TraceableGO™ Bluetooth Datenprotokollierhygrometer
Artikelnummer. 15848946 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Alarmtypen:
HOHE/NIEDRIGE Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15848946
Nur noch null auf Lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Batterien, Wandhalterung, Traceable® Bescheinigung
Fisherbrand TraceableGO™ Bluetooth Datenlogger Hygrometer füllt die unbekannten Fakten zwischen Zielen aus
  • Füllt die unbekannten Werte zwischen Zielen aus
  • Bedeutende Informationen (Temperatur, Fahrtdauer, MIN/MAX, Akkustand und Alarme) werden jederzeit auf dem LCD-Display angezeigt
  • Einfache Anwendung mit nur einer Taste
  • Transportieren Sie Reagenzien, klinische Proben, Impfstoffe, Pharmazeutika und Lebensmittel sicher an jeden Ort
  • Kompatibel mit TraceableGO oder TraceableLIVE Handy-Apps:
    • Nach Beendigung der Fahrt können Anwender die Daten exportieren
    • Die App erkennt sofort, ob der Inhalt Bedingungen außerhalb der benutzerdefinierten Parameter aufweist
    • Anzeigen, ob ein Alarm ausgelöst wurde
    • Erstellen Sie einen sofortigen Datenbericht
    • Das Gerät speichert bis zu 90 Alarmereignisse, zeichnet Messwerte standardmäßig einmal pro 5 Minuten auf oder der Anwender kann das Messintervall zwischen einer Minute und einmal alle 12 Stunden einstellen
    • Protokolldauer ist 227 Tage (7,5 Monate)
  • TraceableGO™ Bluetooth-Geräte sind mit Alarmwerten vorprogrammiert
Certificeringer
ISO 17025, A2LA, NIST
garanti
1 Jahr ab Kaufdatum
Tekniske data
Typ Hygrometer für die Datenprotokollierung
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 95 %
Auflösung 0.10 %
Genauigkeit ±3% relative Luftfeuchtigkeit zwischen 5 % und 75 %, ±5 % relative Luftfeuchtigkeit sonst
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +70 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,4 °C zwischen -10°und +70°C, andernfalls ±0,5 °C.
Alarmtypen HOHE/NIEDRIGE Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Akkutyp 2x AAA
Displaytyp LCD
Hauptspeicher 90 Alarmereignisse, 65,536 Temperaturmesswerte
Reaktionszeit 5 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 bis 158 °F
Temperaturauflösung 0,1 °
Länge (metrisch) 8.9 cm
Breite (metrisch) 2.0 cm
Höhe (metrisch) 5.1 cm
Gewicht (metrisch) 0.17 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtung
Enthält Akku, Wandhalterung, Traceable™ Bescheinigung
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.