Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Temperaturdatenschreiber
Bietet einen permanenten Datensatz, der einfach zu lesen, zu kopieren, zu faxen, zu scannen und zu archivieren ist. Die Fisherbrand Traceable Temperaturschreiber sind Einwegschreiber zur Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Versorgungsräumen, Lebensmittellagern, Chemikalienlagern, Ställen, Inkubatoren, Transportgütern, begehbaren Kammern, biologischen Materialien und Fertigungsanlagen.
35.26 € - 67.60 €
Spezifikation
Genauigkeit | ± 1°C/± 2°F |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, NIST |
Akkutyp | Alkalibatterie Typ AA |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -20° bis 100°F |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,5 in. |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11719795
|
Fisherbrand™
90029-85 |
40-Tage-Datenschreiber | N/A | |||||||
11709795
|
Fisherbrand™
90029-83 |
10-Tage-Datenschreiber |
67.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15204006
|
Fisherbrand™
4220 |
5-Tage-Datenschreiber | N/A | |||||||
Beschreibung
Bietet einen permanenten Datensatz, der einfach zu lesen, zu kopieren, zu faxen, zu scannen und zu archivieren ist. Die Fisherbrand Traceable Temperaturschreiber sind Einwegschreiber zur Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Versorgungsräumen, Lebensmittellagern, Chemikalienlagern, Ställen, Inkubatoren, Transportgütern, begehbaren Kammern, biologischen Materialien und Fertigungsanlagen.
- Stoßfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- Keine unordentlichen Stifte, teuren Geräte, verwirrende Software und Schulungen
- Temperaturanzeige in °F und °C bei Diagrammen mit großem Durchmesser von 5.5 Zoll (14 cm)
- Der batteriebetriebene Motor dreht das Diagramm mit einer Genauigkeit von ±1 Sekunde pro Tag
- Leicht ablesbare Tabelle mit Angaben zu Temperatur und Zeit/Tag des Auftretens
- Ablesen der Ist-Temperatur und des aktuellen Verlaufs durch das transparente Fenster des Datenschreibers
- Datensätze für 5, 10 oder 40 Tage
- Diagramm, Marker und Akku sind vorgeladen. Ziehen Sie einfach die Lasche, um mit der Aufnahme zu beginnen
- Das manipulationssichere Siegel gewährleistet die Integrität der Einheit und der Ergebnisse
- Gehäusemaße 3.87 × 2.5 × 5.25 Zoll (L x B x H) (13.3 × 9.8 × 6.4 cm)
Bestellinformation
Gewicht: 312 g (11 oz.); Gehäusemaße 5.25 x 3.87 x 2.5 Zoll (L x B x H) (13.3 x 9.8 x 6.4 cm)
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
± 1°C/± 2°F | |
Alkalibatterie Typ AA | |
2,5 in. | |
Eine Alkalibatterie Typ “AA” | |
Bimetall | |
11 oz. | |
3.87 in. |
ISO 17025, NIST | |
-20° bis 100°F | |
6.4 cm | |
5 Tage | |
-28°C bis 38°C | |
312 g | |
9.8 cm |