Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Temperaturdatenschreiber
Artikelnummer. 11719795 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
10-Tage-Datenschreiber
40-Tage-Datenschreiber
5-Tage-Datenschreiber
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11719795
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Eine Alkalibatterie Typ AA
Bietet einen permanenten Datensatz, der einfach zu lesen, zu kopieren, zu faxen, zu scannen und zu archivieren ist. Die Fisherbrand Traceable Temperaturschreiber sind Einwegschreiber zur Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Versorgungsräumen, Lebensmittellagern, Chemikalienlagern, Ställen, Inkubatoren, Transportgütern, begehbaren Kammern, biologischen Materialien und Fertigungsanlagen.
  • Stoßfestes ABS-Kunststoffgehäuse
  • Keine unordentlichen Stifte, teuren Geräte, verwirrende Software und Schulungen
  • Temperaturanzeige in °F und °C bei Diagrammen mit großem Durchmesser von 5.5 Zoll (14 cm)
  • Der batteriebetriebene Motor dreht das Diagramm mit einer Genauigkeit von ±1 Sekunde pro Tag
  • Leicht ablesbare Tabelle mit Angaben zu Temperatur und Zeit/Tag des Auftretens
  • Ablesen der Ist-Temperatur und des aktuellen Verlaufs durch das transparente Fenster des Datenschreibers
  • Datensätze für 5, 10 oder 40 Tage
  • Diagramm, Marker und Akku sind vorgeladen. Ziehen Sie einfach die Lasche, um mit der Aufnahme zu beginnen
  • Das manipulationssichere Siegel gewährleistet die Integrität der Einheit und der Ergebnisse
  • Gehäusemaße 3.87 × 2.5 × 5.25 Zoll (L x B x H) (13.3 × 9.8 × 6.4 cm)
Bestellinformation
Gewicht: 312 g (11 oz.); Gehäusemaße 5.25 x 3.87 x 2.5 Zoll (L x B x H) (13.3 x 9.8 x 6.4 cm)
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Genauigkeit ± 1°C/± 2°F
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, NIST
Akkutyp Alkalibatterie Typ AA
Produkttyp 40-Tage-Datenschreiber
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -20° bis 100°F
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 in.
Höhe (metrisch) 6.4 cm
Enthält Eine Alkalibatterie Typ “AA”
Drehzahl 5 Tage
Fühler Bimetall
Temperaturbereich (metrisch) -28°C bis 38°C
Gewicht (angloamerikanisch) 11 oz.
Gewicht (metrisch) 312 g
Breite (angloamerikanisch) 3.87 in.
Breite (metrisch) 9.8 cm