Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Sentry ™ digitale Thermometer
Artikelnummer. p-8933013 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Sondentyp:
Flaschenfühler
Kugelsonde
Sonde für Impfstoffflaschen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16566810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses digitale Thermometer überwacht und zeigt ständig die aktuellen, minimalen und maximalen Temperaturwerte an.
  • Enthält NIST-Traceable Bescheinigung für die NIST-rückführbare Kalibrierung durch unser A2LA-akkreditiertes (1750.01) Kalibrierlabor.
  • Einfaches Mindest-/Maximal-Reset mit einer Taste
  • Verwenden Sie entweder den internen oder externen Temperatursensor
  • Schalten Sie einfach zwischen °F und °C um
  • Sehen Sie den Akkustatus auf einem Blick
Spezifikation
Displaymaße 1/2 Zoll
Einwegprodukt Nein
Emissivität Unbekannt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturüberwachung
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2,54 cm
Enthält Sonde, Wandhalterung, Magnethalterung, Haken- und Schlaufen-Befestigungsstreifen, Drahthalterung (fÃ1⁄4r Sonde), aufklappbarer Tischständer, CR2032-Batterie und NIST-Traceable™ Bescheinigung (mit Daten)
Länge (metrisch) 10,16 cm
Material Plastic
Modell Kugelsonde
Sondentyp Kugelsonde
Auflösung 0,1 °
Gewicht (angloamerikanisch) 0,15 lb.
Gewicht (metrisch) 0,07 kg
Produkttyp Digital Thermometer
Datenspeicherung Keine
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 140°F
Max. Temperatur (metrisch) 60°C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58°F
Min. Temperatur (metrisch) -50.0°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +60°C
Calibrated Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Temperaturüberwachte Geräte
Akkutyp 3 V CR2032
Genauigkeit Ansonsten ±0,5 °C (-20 °C bis +60 °C), ±1 °C
Immersion Length 9 ft.-Kabel
Display LCD
Breite (metrisch) 8,89 cm