Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Taschen-Thermometer, Celsius-Skala; Bereich: -50 °C bis +750 °C
Artikelnummer. p-3217349 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
- 50° bis + 750°C
n.v.
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-58° bis +1382°F
N. v.
Umfang:
Celsius-Skala
Fahrenheit-Skala
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11759765
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Perlenförmiger Kabelfühler Typ K mit 1.9 m (4 in.) langem Kabel, Kunstleder-Etui, 9 V-Batterie mit 150 bis 200 Stunden Betriebsdauer bei Dauerbetrieb
Optimal für Labore, Anlagen und den Außeneinsatz. Das Fisher Scientific Traceable Thermometer in Taschengröße ist mit allen Typ K-Messfühlern kompatibel.
  • Stoßfest
  • Das Taschengerät ist gebrauchsfertig und verfügt über einen breiten Betriebsbereich mit schnellen Ansprechzeiten und Einschalter-Betrieb
  • Bereich: -50 bis +750 °C (-58 bis +1382 °F)
  • Genauigkeit: ±1°C + 0.75 % zwischen 0 und 500 °C (32 und 932 °F), ± 1 °C + 1 % zwischen 500 und 750 °C (932 und 1382 °F), -20 ± 2 °C, -40 ± 4 °C, -50 ± 5 °C
  • Auflösung: 0.1°
  • Abmessungen: 69 × 106 × 22 mm (2.75 × 4.25 × 0.88 in.)
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Abmessungen (L x B x H) 4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in Laboren, Anlagen und Feldanwendungen
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 1,9 cm
Enthält Perlenförmiger Kabelfühler Typ K mit 1,9 m (4 Fuß) langem Kabel, Kunstleder-Etui, 9 V-Batterie mit 150 bis 200 Stunden Betriebsdauer bei Dauerbetrieb
Länge (angloamerikanisch) Kabel 48 in.
Länge (metrisch) 10,8 cm
Länge (metrisch) Kabel 121.92 cm
Material Plastic
Sondentyp Thermoelement vom Typ K
Auflösung 1 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 4 oz.
Gewicht (metrisch) 113 g
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Produkttyp Digital Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Max. Temperatur (metrisch) 750 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) N. v.
Temperaturbereich (metrisch) - 50° bis + 750°C
Calibrated Yes
Akkutyp 9 V
Genauigkeit ±1 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 7,6 cm
Umfang Celsius-Skala