Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Mikro-Anemometer/Thermometer
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Misst die Luftgeschwindigkeit in fünf vom Anwender auswählbaren Werten: Meter pro Sekunde, Fuß pro Sekunde, Meilen pro Stunde, Kilometer pro Stunde und Knoten. Das Fisher Scientific™ Traceable™ Mikro-Anemometer/Thermometer bietet blitzschnelle Messungen, wobei die Messwerte in jeder Sekunde zwei Mal aktualisiert werden.
Dank der einfachen Ein-Knopf-Bedienung brauchen Sie keine Gebrauchsanweisung mehr zu lesen.
- Ultrakompaktes Mikrodesign
- Zeigt den maximalen Luftstrom und den Windchill in °F und °C an
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
- Wasserfest und langlebig
- Elektrolumineszente Hintergrundbeleuchtung
- Leicht ablesbare LCD-Ziffern mit hohem Kontrast in 0,375 in. (9,52 mm)
- Benutzerfreundliches und robustes Design
- Max. Luftgeschwindigkeit: 5880 ft/min
- Min. Luftströmungsgeschwindigkeit: 0 ft/min
- Auflösung der Luftgeschwindigkeit: 0,1 m/s (0,1 ft./s)
- Genauigkeit der Luftgeschwindigkeit: ±5 % des Maximalwerts
Zertifizierungen
Eine Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein nach ISO 17025 zertifiziertes und A2LA-akkreditiertes Kalibrierlabor erstellt, diese belegt die Rückverfolgbarkeit nach den Normen des NIST.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Micro-Anemometer/Thermometer |
| Genauigkeit | ±1 °C |
| Gehäusematerial | ABS-Kunststoff |
| Gastyp | Air |
| Zertifizierung/Konformität | Genauigkeit wird mit einem Rückverfolgbarkeitszertifikat mit individueller Seriennummer bestätigt, das durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt wurde und die Rückführbarkeit auf NIST-Normen belegt. |
| Beschreibung | Micro-Anemometer/Thermometer |
| Abmessungen (L x B) | 4 x 2,25 in. (10,16 x 5,71 cm) |
| Display | Misst die Luftgeschwindigkeit in Metern/s, Fuß/s, Meilen/h, Kilometern/h und Knoten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Misst die Luftgeschwindigkeit in Metern/s, Fuß/s, Meilen/h, Kilometern/h und Knoten |
| Länge (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Mehr anzeigen |