Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Thermometer mit Datenprotokollierung
Datenprotokollierthermometer, das in 21 CFR 11-Umgebungen verwendet werden kann
Marke: Fisherbrand™ 93680-27
Beinhaltet: Sonde(n), Ständer, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable® Bescheinigung, A/C-Adapter, Batterien
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ Datenprotokollierthermometer können in 21 CFR 11-Umgebungen verwendet werden. Ein hochpräzises Thermometer hat einen Temperaturbereich von -58 bis 158 °F (-50 bis 70 °C) und eine Auflösung von 0.01 und behält eine Genauigkeit von ±0.25 °C über den gesamten Temperaturbereich bei. Ideal für die Überwachung von Temperaturen in Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren.
- Datenprotokollierthermometer mit festen Zeitintervallen von einer Minute
- Erfüllt die aktuellen CDC-Anforderungen und zusätzliche Empfehlungen für die Lagerung und Überwachung von Impfstoffen
- Kann in 21CFR 11-Umgebungen verwendet werden, Rohdaten sind gesperrt und können an der Basiseinheit nicht gelöscht oder geändert werden
- Speichert bis zu zehn eindeutige Alarmereignisse
- Kann über 1 Millionen Temperaturbeobachtungen speichern
- Problemloses Abrufen von Daten; das Gerät kann während des Herunterladens und der Analyse von Daten weiterhin verwendet werden
- Statusanzeigen: Niedriger Akku, niedriger Speicher, USB-Datenübertragung und aktiver Alarmzustand
- Rückführbar auf NIST für Genauigkeit
- Stoßfestes, chemikalienbeständiges ABS-Kunststoffgehäuse mit Abmessungen von 7 x 10.8 x 1.9 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 in)
- Gewicht: 5 oz.
- Die Funktion zur Alarmverfolgung speichert jedes Alarmereignis im Speicher, und gibt genau an, wann der Alarmzustand eingetreten ist sowie wann das Gerät wieder in den Normalbereich zurückgekehrt ist
- Alarmstatusanzeigen umfassen optische LEDs, akustische Alarme und blinkende LCD-Segmente
- Daten für bis zu zehn verschiedene Alarmereignisse können abgerufen werden, wobei das aktuelle Ereignis auf dem Display angezeigt wird
- Alle neuen Funktionen ermöglichen die Übertragung aufgezeichneter Daten (CSV-Datei) vom Thermometer auf den PC (oder Mac™) über ein USB-Flash-Laufwerk (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Für die Computerschnittstelle ist keine Software erforderlich
- Jedes Thermometer verfügt über eine eindeutige ID, mit der mehrere Einheiten an derselben Position verwendet werden können
- Rohdaten auf dem Gerät können nicht überschrieben oder geändert werden
- Wenn 95 % des Speichers voll ist, leuchtet die Anzeigeleuchte auf
- Kann in Umgebungen verwendet werden, die 21CFR 11-Konformität erfordern
- Das Thermometer protokolliert zwei Jahre Beobachtungen mit einem einminütigen Protokollierungsintervall
- Das Gerät stoppt die Aufzeichnung, wenn der Speicher voll ist, und überschreibt die aufgezeichneten Daten nicht
- Daten können nach dem Speichern nicht mehr aus dem Speicher gelöscht werden
- Die Flaschensonden werden in einer Miniaturflasche (1 x 2.5 in) mit ungiftigem Glykol abgedichtet
- Lösung ist durch die Zulassungsbezeichnung der FDA (Food and Drug Administration) GRAS (allgemein als sicher anerkannt)
- Beseitigt Bedenken hinsichtlich des zufälligen Kontakts mit Lebensmitteln oder Trinkwasser
- Temperaturgepufferter Flaschensensor verhindert schnelle Änderungen beim Öffnen der Kühlschranktür
- Ideal für die Überwachung von Lagerungsbedingungen für Impfstoffe oder andere wichtige Proben
- Erfüllt alle aktuellen CDC-Anforderungen und Empfehlungen für die Temperaturüberwachung der Impfstofflagerung im Rahmen des Programms „Impfstoffe für Kinder“
Bestellinformation
Auswechselbare Batterie: Kat.- Nr. 1111
Spezifikation
Datenerfassungssystem | |
Nicht kalibriert | |
TraceableLIVE | |
0.187 Durchm. x 0.75 in. Länge, eine Standard-Kunststoffsonde mit Kabel, Wechselstromadapter, Stativ, Magnetstreifen mit Klettverschluss, Wandhalterung, Batterien | |
USB | |
± 0.25°C | |
-50°bis +70°C | |
-72.4°F to +316.4°F | |
141.7 g |
LCD | |
LED-Anzeige, Akustisch, Blinkendes LCD-Segment | |
1 Sonde, 5/16 in. Durchm. x 3/4 in. Länge | |
NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC | |
Temperaturgepufferter Flaschensensor | |
0,01 ° | |
-58 bis +158 °F | |
5 oz. |