Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Hygrometer/Thermometer mit Speicher
Gleichzeitige Anzeige von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit auf zwei 1.12 Zoll großen LCD-Displays.
Marke: Fisherbrand™ 61019-16
Beschreibung
Gleichzeitige Anzeige von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit auf zwei 1,12 in. hohen LCD-Displays.
- Minimale/maximale Feuchte- und Temperaturmesswerte
- Automatische Abschaltfunktion
- Mit Computerausgang
- Mit programmierbarem akustischem Alarm
Spezifikation
Hygrometer/Thermometer mit Speicher | |
0,001 | |
-20 °C bis +50 °C | |
LCD | |
7,12 x 2,75 x 1,25 in. (18 x 7 x 3 cm) | |
3 ft. | |
18 cm | |
22 cm | |
7 cm | |
3 cm | |
1.7 cm | |
0.304 kg |
10 bis 95 % | |
±2 % | |
Programmierbarer akustischer Alarm | |
ABS-Kunststoff | |
7,12 in. | |
8.5 in. | |
91.4 cm | |
2,75 in. | |
1,25 in. | |
0.7 in. | |
10.75 oz. | |
Kalibrieranweisungen |