Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Hygrometer/Thermometer mit Speicher
Gleichzeitige Anzeige von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit auf zwei 1.12 Zoll großen LCD-Displays.
Marke: Fisherbrand™ 4395
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gleichzeitige Anzeige von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit auf zwei 1,12 in. hohen LCD-Displays.
- Minimale/maximale Feuchte- und Temperaturmesswerte
- Automatische Abschaltfunktion
- Mit Computerausgang
- Mit programmierbarem akustischem Alarm
Spezifikation
75 % Kalibrierungsstandard | |
Programmierbarer akustischer Alarm | |
Verwendet für Hygrometer/Thermometer mit Speicher | |
Kalibrieranweisungen |