Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kaleidoscope Stoppuhren
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Batterie mit 2 Jahren Betriebsdauer mit Always-on-Funktionalität, Sicherheitsband und Schlüsselanhänger mit Karabinerhaken
Digitale Stoppuhren in sechs verschiedenen durchscheinenden Farben — Farbcodierung für Zuordnung zu einem bestimmten Test oder zu einem bestimmten Gerät. Die Fisherbrand Traceable Kaleidoskop-Stoppuhr zeigt die Tageszeit in Stunde, Minute und Sekunde, AM/PM, Datum und Wochentag an.
- Zeitschaltuhrbereich: 24 Stunden mit Auflösung von 0.01 Sekunde für die ersten 30 Minuten, danach von 1 Sekunde, Genauigkeit von 0.01 %
- Einzelaktion, Time-Out, kumulative Split-Funktion und kontinuierliche Zeitmessung
- Uhrzeitalarm
- Tastgefühl, hörbares “Klicken” bietet eine positive Aktion
- LCD-Ziffern 0.64 cm (0.25 in.) hoch
- Abmessungen: 5.1 × 5.7 × 1.3 cm (L x B x H 2 × 2.25 × 0.5 in.)
- Gewicht: 1 oz. (28.4 g)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Digitale Stoppuhr |
| Zeitbereich | 24 h |
| Alarms | Audible |
| Genauigkeit | 0.01 % |
| Auflösung | 0,01 Sekunden |
| Display | LCD |
| Farbe | Farblich sortiert |
| Abmessungen (L x B x H) | 5.1 x 5.7 x 5.7 cm (2 x 2.24 x 2.24 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 5.1 cm |
| Mehr anzeigen |