Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kaleidoscope Stoppuhren
Digitale Stoppuhren in sechs lichtdurchlässigen Farben — mit Farbcodierung für bestimmte Untersuchungen oder Geräte. Fisher Scientific Traceable Kaleidoscope Stoppuhren zeigen die Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden und im Format AM/PM sowie das Datum und den Wochentag an.
Marke: Fisherbrand™ 90024-08
Beinhaltet: Batterie mit 2 Jahren Betriebsdauer mit Always-on-Funktionalität, Sicherheitsband und Schlüsselanhänger mit Karabinerhaken
Beschreibung
Digitale Stoppuhren in sechs verschiedenen durchscheinenden Farben — Farbcodierung für Zuordnung zu einem bestimmten Test oder zu einem bestimmten Gerät. Die Fisherbrand Traceable Kaleidoskop-Stoppuhr zeigt die Tageszeit in Stunde, Minute und Sekunde, AM/PM, Datum und Wochentag an.
- Zeitschaltuhrbereich: 24 Stunden mit Auflösung von 0.01 Sekunde für die ersten 30 Minuten, danach von 1 Sekunde, Genauigkeit von 0.01 %
- Einzelaktion, Time-Out, kumulative Split-Funktion und kontinuierliche Zeitmessung
- Uhrzeitalarm
- Tastgefühl, hörbares “Klicken” bietet eine positive Aktion
- LCD-Ziffern 0.64 cm (0.25 in.) hoch
- Abmessungen: 5.1 × 5.7 × 1.3 cm (L x B x H 2 × 2.25 × 0.5 in.)
- Gewicht: 1 oz. (28.4 g)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Digitale Stoppuhr | |
0.0001 | |
LCD | |
5.1 x 5.7 x 5.7 cm (2 x 2.24 x 2.24 in.) | |
5.1 cm | |
5.7 cm | |
0,25 in | |
0.64 cm | |
0,028 kg | |
Einfache Zeitnahme, Pausenfunktion, Summe der Zwischenzeiten und kontinuierliche Zeiterfassung, Alarmfunktion, angenehmes Tastgefühl, “Klick” zur Bestätigung der Tasteneingabe |
24 h | |
0,01 Sekunden | |
Rot | |
2 in. | |
2,24 in. | |
2,24 in. | |
5.7 cm | |
1 oz. | |
Batterie mit 2 Jahren Betriebsdauer mit “Always-on”-Funktionalität, Sicherheitsband und Schlüsselanhänger mit Karabinerhaken | |
ISO 17025, A2LA, NIST |