Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kaleidoscope Stoppuhren
Artikelnummer. 11546893 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblich sortiert
Grau
Morgengelb
Pflaumenviolett
Rot
Waldgrün
Packungsgröße:
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11546893
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Batterie mit 2 Jahren Betriebsdauer mit Always-on-Funktionalität, Sicherheitsband und Schlüsselanhänger mit Karabinerhaken
Digitale Stoppuhren in sechs lichtdurchlässigen Farben — mit Farbcodierung für bestimmte Untersuchungen oder Geräte. Fisher Scientific Traceable Kaleidoscope Stoppuhren zeigen die Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden und im Format AM/PM sowie das Datum und den Wochentag an.
Digitale Stoppuhren in sechs verschiedenen durchscheinenden Farben — Farbcodierung für Zuordnung zu einem bestimmten Test oder zu einem bestimmten Gerät. Die Fisherbrand Traceable Kaleidoskop-Stoppuhr zeigt die Tageszeit in Stunde, Minute und Sekunde, AM/PM, Datum und Wochentag an.
  • Zeitschaltuhrbereich: 24 Stunden mit Auflösung von 0.01 Sekunde für die ersten 30 Minuten, danach von 1 Sekunde, Genauigkeit von 0.01 %
  • Einzelaktion, Time-Out, kumulative Split-Funktion und kontinuierliche Zeitmessung
  • Uhrzeitalarm
  • Tastgefühl, hörbares “Klicken” bietet eine positive Aktion
  • LCD-Ziffern 0.64 cm (0.25 in.) hoch
  • Abmessungen: 5.1 × 5.7 × 1.3 cm (L x B x H 2 × 2.25 × 0.5 in.)
  • Gewicht: 1 oz. (28.4 g)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Produkttyp Digitale Stoppuhr
Zeitbereich 24 h
Alarms Audible
Genauigkeit 0.0001
Auflösung 0,01 Sekunden
Display LCD
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 5.1 x 5.7 x 5.7 cm (2 x 2.24 x 2.24 in.)
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 5.1 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,24 in.
Breite (metrisch) 5.7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,24 in.
Höhe (angloamerikanisch) Display 0,25 in
Höhe (metrisch) 5.7 cm
Höhe (metrisch) Display 0.64 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 1 oz.
Gewicht (metrisch) 0,028 kg
Enthält Batterie mit 2 Jahren Betriebsdauer mit “Always-on”-Funktionalität, Sicherheitsband und Schlüsselanhänger mit Karabinerhaken
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfache Zeitnahme, Pausenfunktion, Summe der Zwischenzeiten und kontinuierliche Zeiterfassung, Alarmfunktion, angenehmes Tastgefühl, “Klick” zur Bestätigung der Tasteneingabe
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST