Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kaleidoscope Stoppuhren
Digitale Stoppuhren in sechs lichtdurchlässigen Farben — mit Farbcodierung für bestimmte Untersuchungen oder Geräte. Fisher Scientific Traceable Kaleidoscope Stoppuhren zeigen die Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden und im Format AM/PM sowie das Datum und den Wochentag an.
Marke:  Fisherbrand™ 90024-10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11526893
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Batterie mit 2 Jahren Betriebsdauer mit Always-on-Funktionalität, Sicherheitsband und Schlüsselanhänger mit Karabinerhaken
Beschreibung
Beschreibung
Digitale Stoppuhren in sechs verschiedenen durchscheinenden Farben — Farbcodierung für Zuordnung zu einem bestimmten Test oder zu einem bestimmten Gerät. Die Fisherbrand Traceable Kaleidoskop-Stoppuhr zeigt die Tageszeit in Stunde, Minute und Sekunde, AM/PM, Datum und Wochentag an.
  • Zeitschaltuhrbereich: 24 Stunden mit Auflösung von 0.01 Sekunde für die ersten 30 Minuten, danach von 1 Sekunde, Genauigkeit von 0.01 %
  • Einzelaktion, Time-Out, kumulative Split-Funktion und kontinuierliche Zeitmessung
  • Uhrzeitalarm
  • Tastgefühl, hörbares “Klicken” bietet eine positive Aktion
  • LCD-Ziffern 0.64 cm (0.25 in.) hoch
  • Abmessungen: 5.1 × 5.7 × 1.3 cm (L x B x H 2 × 2.25 × 0.5 in.)
  • Gewicht: 1 oz. (28.4 g)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Digitale Stoppuhr
0.0001
LCD
5.1 x 5.7 x 5.7 cm (2 x 2.24 x 2.24 in.)
5.1 cm
5.7 cm
0,25 in
0.64 cm
0,028 kg
Einfache Zeitnahme, Pausenfunktion, Summe der Zwischenzeiten und kontinuierliche Zeiterfassung, Alarmfunktion, angenehmes Tastgefühl, “Klick” zur Bestätigung der Tasteneingabe
24 h
0,01 Sekunden
Waldgrün
2 in.
2,24 in.
2,24 in.
5.7 cm
1 oz.
Batterie mit 2 Jahren Betriebsdauer mit “Always-on”-Funktionalität, Sicherheitsband und Schlüsselanhänger mit Karabinerhaken
ISO 17025, A2LA, NIST