Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Ethernet-Datenprotokollierthermometer, kompatibel mit TraceableLIVE™ Cloud Service
Thermometer, mit dem Sie unabhängig von Ihrem Standort mit Ihren kritischen Umgebungen in Verbindung bleiben können.
265.00 € - 396.00 €
Spezifikation
Typ | Thermometer |
---|---|
Kalibrierung | Kalibriert |
Material | Kunststoff |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturüberwachung |
Länge (metrisch) | 6,985 cm |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16526820
|
Fisherbrand™
61012-17 |
-50°bis +60 °C |
265.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16536820
|
Fisherbrand™
61012-11 |
-90°C bis +105°C |
396.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Stellen Sie über den TraceableLIVE Cloud-Service über Smartphone, Tablet oder PC eine Verbindung zu Ihren Daten her
- Nutzen Sie die Ethernet-Verbindung für Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit
- Anzeigen aktueller Temperaturbedingungen überall – die Cloud-basierte Schnittstelle sendet E-Mail-, Text- und Push-Benachrichtigungen
- Keine Software erforderlich – Internet-, Android™, Apple™ iOS-Datensichtbarkeit
- Dank der integrierten NIST‑Traceable Kalibrierung erhalten Sie genaue, zuverlässige Messergebnisse
Spezifikation
Thermometer | |
Kunststoff | |
6,985 cm |
Kalibriert | |
Temperaturüberwachung | |
0,544 kg |