Learn More
Traceable™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Marke:  Fisherbrand 98769-46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12399325
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Jede Flasche enthält einen vom Hersteller bereitgestellten NIST-konformen Kalibrierbericht und Informationen aus Chargentests. Außerdem sind schrittweise Kalibrierungsanweisungen und eine Temperaturkompensationstabelle enthalten. Die Genauigkeit bei 25 °C beträgt ±0.25 Mikrosiemens für eine 1, 5 oder 10 Mikrosiemens-Lösung oder ±0.25 % für andere Lösungen oder die auf dem Zertifikat angegebene Unsicherheit, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Bestellinformation
In Flaschen zu 473 ml (16 oz.)
Spezifikation
Spezifikation
Conductivity Standard
Flasche
Calibration Solution
NIST Individual Bottle Tested
Conductivity Standard
1 μS
Calibration of Conductivity Instrument
1.0 mOhm
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 1.0 mΩ
1 x 473 mL (16 oz.)
Durchsichtig
NIST Individual Bottle Tested
Conductivity Meter
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material
Soluble in water
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Traceable™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) > NIST-traceable Reference Materials; NIST Individual Bottle Tested; Resistivity: 1.0megohm