Learn More
Traceable™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Marke:  Fisherbrand 98769-41
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11784236
  • 93.30 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Jede Flasche enthält einen vom Hersteller bereitgestellten NIST-konformen Kalibrierbericht und Informationen aus Chargentests. Außerdem sind schrittweise Kalibrierungsanweisungen und eine Temperaturkompensationstabelle enthalten. Die Genauigkeit bei 25 °C beträgt ±0.25 Mikrosiemens für eine 1, 5 oder 10 Mikrosiemens-Lösung oder ±0.25 % für andere Lösungen oder die auf dem Zertifikat angegebene Unsicherheit, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Bestellinformation
In Flaschen zu 473 ml (16 oz.)
Spezifikation
Spezifikation
Conductivity Standard
Flasche
Kalibrierlösung
NIST Individual Bottle Tested
Leitfähigkeitsstandard
A2LA Conductivity Standards
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material
Soluble in water
0.001 mOhm
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.001 mΩ
1 x 473 mL (16 oz.)
Durchsichtig
NIST Individual Bottle Tested
Conductivity Meter
1000 μS
Calibration of Conductivity Instrument
Flüssig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Traceable™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) > NIST-Einzelflasche getestet; Widerstandsfähigkeit:Gehäuse 0.001megohm