Learn More
Traceable™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Marke: Fisherbrand 98769-19
31.41 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Jede Flasche enthält einen vom Hersteller bereitgestellten NIST-konformen Kalibrierbericht und Informationen aus Chargentests. Außerdem sind schrittweise Kalibrierungsanweisungen und eine Temperaturkompensationstabelle enthalten. Die Genauigkeit bei 25 °C beträgt ±0.25 Mikrosiemens für eine 1, 5 oder 10 Mikrosiemens-Lösung oder ±0.25 % für andere Lösungen oder die auf dem Zertifikat angegebene Unsicherheit, je nachdem, welcher Wert größer ist.Bestellinformation
In Flaschen zu 473 ml (16 oz.)
Spezifikation
Conductivity Standard | |
Flasche | |
Kalibrierlösung | |
NIST Batch Tested | |
Leitfähigkeitsstandard | |
100,000 μS | |
Calibration of Conductivity Instrument | |
0.00001 mOhm |
NIST Batch Tested, Resistivity: 0.00001 mΩ | |
1 x 473 mL (16 oz.) | |
Durchsichtig | |
NIST Batch Tested | |
Conductivity Meter | |
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material | |
Soluble in water |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- ||Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: n-propanol
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30