Learn More
Traceable™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Artikelnummer. 11754226 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Leitfähigkeit:
1 μS
10,000 μS
100 μS
100,000 μS
1000 μS
1413 μS
150,000 μS
200,000 μS
5 μS
Elektrischer Widerstand:
0,000005 μ℧
0,000006 μ℧
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Concentration or Composition Notes:
Chargen geprüft gemäß NIST
Einzelne Flasche getestet gemäß NIST
Packungsgröße:
1 Stück
Codice prodotto. 11754226
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Includes
Jede Flasche wird mit schrittweisen Kalibrierungsanweisungen, individueller Temperaturausgleichstabelle, Daten zur Rückverfolgbarkeit und Traceable® Bescheinigung geliefert.
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Alle Flaschen werden mit einem vom Hersteller bereitgestellten rückführbaren NIST-Kalibrierungsbericht sowie Informationen zur Chargenprüfung geliefert. Außerdem sind eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur ordnungsgemäßen Kalibrierung sowie eine Temperaturausgleichstabelle im Lieferumfang enthalten. Die Genauigkeit bei 25 °C beträgt ± 0.25 Mikrosiemens für die 1-, 5- oder 10-Mikrosiemens-Lösungen bzw. ± 0.25 % für andere Lösungen oder entspricht dem Unsicherheitswert auf dem Zertifikat (es gilt der höhere Wert).
Order Info
In Flaschen zu 473 ml (16 oz.)
Specifica
Chemischer Name oder Material Conductivity Standard
Beschreibung NIST Batch Tested, Resistivity: 0.01 mΩ
Verpackung Flasche
Concentration or Composition Notes Chargen geprüft gemäß NIST
Rückführbarkeit auf NIST NIST Batch Tested
Leitfähigkeit 100 μS
Elektrischer Widerstand 0,01 mOhm
Verfahren Calibration of Conductivity Instrument
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Geräte) Conductivity Meter
Löslichkeit Soluble in water
Lösungstyp Kalibrierlösung
Typ Chargengeprüft gemäß NIST
Menge 1 x 473 mL (16 oz.)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato