Learn More
Traceable™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Leitfähigkeit:
1 μS
10,000 μS
100 μS
100,000 μS
1000 μS
1413 μS
150,000 μS
200,000 μS
5 μS
Elektrischer Widerstand:
0,000005 μ℧
0,000006 μ℧
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Concentration or Composition Notes:
Chargen geprüft gemäß NIST
Einzelne Flasche getestet gemäß NIST
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie NIST-rückführbare Referenzmaterialien mit höchster verfügbarer Genauigkeit. Traceable™ Leitfähigkeitskalibriernormale als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) ermöglichen eine problemlose Kalibrierung, Anleitung und Temperaturtabelle beiliegend.
Jede Flasche enthält einen vom Hersteller bereitgestellten NIST-konformen Kalibrierbericht und Informationen aus Chargentests. Außerdem sind schrittweise Kalibrierungsanweisungen und eine Temperaturkompensationstabelle enthalten. Die Genauigkeit bei 25 °C beträgt ±0.25 Mikrosiemens für eine 1, 5 oder 10 Mikrosiemens-Lösung oder ±0.25 % für andere Lösungen oder die auf dem Zertifikat angegebene Unsicherheit, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Bestellinformation
In Flaschen zu 473 ml (16 oz.)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Conductivity Standard |
| Beschreibung | NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.5 mΩ |
| Verpackung | Flasche |
| Concentration or Composition Notes | Einzelne Flasche getestet gemäß NIST |
| Rückführbarkeit auf NIST | NIST Individual Bottle Tested |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | A2LA Conductivity Standards |
| Leitfähigkeit | 5 μS |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Elektrischer Widerstand | 0,5 mOhm |
| Verfahren | Calibration of Conductivity Instrument |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- A2LA CONDUCTIVITY STD. 5
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-propanol