Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC-Säulen
Verwenden Sie diese hochstabile polare GC-Säule mit geringem Bluten für Trennungen mit hoher Polarität für die MS-Analyse.
Marke: Thermo Scientific™ 260X154P
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für die Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC-Säule mit geringem Säulenbluten und hoher Polarität für die Trennung hochpolarer Verbindungen im Rahmen der GC/MS-Analyse. Die Fertigung der TRACE TR-WaxMS Säule mit firmeneigenem Bindungsverfahren minimiert das Säulenbluten und erweitert die maximale Betriebstemperatur auf 260 bis 280 °C.
Für hervorragendes Leistungsverhalten konzipiert:
- Polare Phase, Polyethylenglykol
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich durch firmeneigene Bindungsmethode
- Größere Empfindlichkeit und höhere Anzahl von Bibliothekstreffern durch sehr geringes Säulenbluten
- Hohe Stabilität mit Sauerstoff und Wasser
Anwendungen:
- Aromatische Kohlenwasserstoffe
- Lebensmittelzusätze
- Ätherische Öle
- Alkohole
- Ester
- Aldehyde
- Ketone
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Empfohlene Anwendungen:
- Aldehyde
- Ätherische Öle
Alternative Anwendungen:
- Säuren
- Alkohole
- Alkohole in Getränken
- Alditolacetate (Zucker)
- Amine &endash; aliphatisch
- Amines&endash;Aromatic
- Herbizide
- Ketone
- Nitroaromaten
- Phenole
- Flüchtige Stoffe
Ähnlich:
- DB-Wax
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- BP20
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax 52CB
- ZB-Wax
Spezifikation
280/300 °C | |
0,25 mm | |
Trace™ TG-WAXMS | |
GC/MS für aromatische Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ester, Aldehyde und Ketone, GC/MS für Lebensmittelzusatzstoffe und ätherische Öle | |
60 m | |
60 m x 0,25 mm x 0,25 µm |
0,25 mm | |
TRACE | |
G16 | |
0,25 μm | |
Polar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.