Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säulen
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit diesen hoch polaren Universal-GC-Säulen mit geringem Säulenbluten.
Marke:  Thermo Scientific™ 260W154P
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10315253
  • 1078.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit der Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säule. Eine auf Polyethylenglykol basierende Phase eignet sich hervorragend für die Analyse aller polaren Verbindungen. Diese ist stark quervernetzt und vollständig deaktiviert und bietet so eine ausgezeichnete Peakform auch für kurzkettige Alkohole.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Polare Phase, Polyethylenglykol
  • Stark vernetzt und vollständig deaktiviert
  • Mit Lösungsmitteln waschbar
Anwendungsbereiche:
  • Ester
  • Alkohole
  • Ketone
  • Glykole
  • Aromatische Isomere
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
Anwendungsempfehlung:
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit für schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
  • Aldehyde
  • Ätherische Öle
Alternative Anwendungen:
  • Säuren
  • Alkohole
  • Alkohole in Getränken
  • Alditolacetate (Zucker)
  • Amine–aliphatisch
  • Amine–aromatisch
  • Herbizide
  • Ketone
  • Nitroaromaten
  • Phenole
  • Flüchtige Stoffe
Ähnlich wie:
  • DB-Wax
  • BP20
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-WAX
  • ZBWAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260/280 °C.
0,25 mm
Trace™ TR-WAX
GC für Ester, GC für Alkohole, GC für Ketone, GC für Glykole, GC für aromatische Isomere
60 m
60 m x 0,25 mm x 0,25 µm
0,25 mm
TRACE
G16, G20
0,25 μm
Polar
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.