Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC-Säulen
Artikelnummer. p-4522516 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 m
30 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
1 μm
1,4 µm
1,8 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10030213
Marke: Thermo Scientific™ 260V332P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Säulen mit mittlerer Polarität und dickem Film.
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC-Säulen sind Dickfilmsäulen mittlerer Polarität.
  • Phase mittlerer Polarität, 6 % Cyanopropylphenyl Polysiloxan
  • Dickfilm-Säule zur Analyse flüchtiger Analyten
  • Geringes Bluten, geeignet für MS-Detektion
  • Ähnlich: DB-624, BPX Volatiles, Rtx Volatiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Empfohlen für:
  • Flüchtige organische Verbindungen
  • Alkohole
  • EPA 502.2, 608 und 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 280/300 °C
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase Trace™ TR-V1
USP-Typ G43
Zur Verwendung mit (Anwendung) Alkoholanalyse, GC/MS für Alkohole, GC/MS für EPA 502.2, 608 und 624
Filmdicke 1,4 µm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Mittelpolar
Beschreibung 30 m x 0,25 mm x 1,40 µm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.